missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Trifluoromethyl)nicotinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Trifluoromethyl)nicotinamide |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F3N2O/c8-7(9,10)5-1-2-12-3-4(5)6(11)13/h1-3H,(H2,11,13) |
| Formel vikt | 190.0354 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?