Läs mer
4-(trifluormetyl)nikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10160742
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10160742 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10253322 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10193134 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10160742 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF03948CB
Kemiska identifierare
CAS 158063-66-2
Molekylformel C7H4F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.11
MDL-nummer MFCD00082626
InChI-nyckel LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl nicotinic acid, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, tfna, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid, 4-trifluoromethylnicotinic acid, 3-carboxy-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, maybridge1_006267
PubChem CID 2777549
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)pyridin-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 191.11
Procent renhet 97%