Läs mer
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15595196 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15595196 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15595196 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456560010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
CAS 158063-66-2
Smältpunkt 136.0°C to 141.0°C
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C7H4F3NO2
MDL-nummer MFCD00082626
Kvantitet 1 g
Synonym 4-trifluoromethyl nicotinic acid, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, tfna, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid, 4-trifluoromethylnicotinic acid, 3-carboxy-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, maybridge1_006267
InChI-nyckel LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 191.11
PubChem CID 2777549
Formel vikt 191.11
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.