Läs mer
4-(Trifluormetyl)nikotinsyra, 98 %
Produktkod. 11378946
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378946 250 mg 250mg
11368946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19553.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 158063-66-2 | C7H4F3NO2 | 191,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 158063-66-2
Molekylformel C7H4F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.11
MDL-nummer MFCD00082626
InChI-nyckel LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl nicotinic acid, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, tfna, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid, 4-trifluoromethylnicotinic acid, 3-carboxy-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, maybridge1_006267
PubChem CID 2777549
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)pyridin-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Smältpunkt 147 °C till 149 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 191.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.