Läs mer
4-(trifluormetyl)nikotinonitril,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10603803
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10603803 1 g 1g
10639505 5 g 5g
10703263 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10603803 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF04123DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 13600-43-6
Molekylformel C7H3F3N2
Molekylvikt (g/mol) 172.11
MDL-nummer MFCD00153107
InChI-nyckel DHIRCRHQLUNYDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl nicotinonitrile, 3-cyano-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-4-trifluoromethylpyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinenitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinonitrile, pubchem9232, buttpark 4357-45, ksc495c9t
PubChem CID 2736743
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)pyridin-3-karbonitril
LEDER FC(F)(F)C1=C(C=NC=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 172.11
Procent renhet 97%