missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl Glycine, TRC

Produktkod. 17974085
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17974085 1 g
17913945 250 mg
17963905 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17974085 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7913751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 207502-65-6
Molekylformel C9 H7 F3 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 248.16
Synonym Glycine, N-[[4-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]-, 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl glycine, N-[[4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]glycine, 2-(4-(Trifluoromethyl)nicotinamido)acetic acid, 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl glycine, TFNG, Flonicamid-carboxylic Acid, Flonicamid-carboxylic acid
IUPAC-namn 2-[[4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonyl]amino]acetic acid
LEDER OC(=O)CNC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)nicotinoyl Glycine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C9H7F3N2O3/c10-9(11,12)6-1-2-13-3-5(6)8(17)14-4-7(15)16/h1-3H,4H2,(H,14,17)(H,15,16)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 248.0409
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.