Learn More
4-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine, 99%, ACROS Organics™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine |
| CAS Min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 59°C to 62°C |
| Färg | Brown-Gray |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 176.14 |
| Show More |