Läs mer
4-(Trifluormetyl)fenol, 98 %
Produktkod. 10320214 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10320214 25 g Glasflaska 25g
10763561 1 g Glasflaska 1g
10553161 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10320214 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 176440250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
CAS: 402-45-9 | C7H5F3O | 162,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402-45-9
Molekylformel C7H5F3O
Molekylvikt (g/mol) 162.11
MDL-nummer MFCD00002363
InChI-nyckel BAYGVMXZJBFEMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenol, 4-hydroxybenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-cresol, p-trifluoromethylphenol, p-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 4-trifluoromethyl, a,a,a-trifluoro-p-cresol, 4-trifluoromethyl-phenol, para-trifluoromethylphenol
PubChem CID 67874
ChEBI CHEBI:42578
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)fenol
LEDER C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)phenol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 40.0°C to 46.0°C
Densitet 83g/mL
Kokpunkt 71.5°C to 72.0°C (8.0 mmHg)
Flampunkt 83°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3C6H4OH
Kvantitet 25 g
Formel vikt 162.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Trifluoromethyl)phenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.