Läs mer
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride |
| CAS | 2923-56-0 |
| Molekylformel | C7H8ClF3N2 |
| MDL-nummer | MFCD00204233 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | Cl.FC(C1=CC=C(C=C1)NN)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.60 |
| Procent renhet | 97% |