Läs mer
4-(Trifluorometyl)fenylisocyanat, 98 %
Produktkod. 11323246
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323246 1 g 1g
11333246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12576.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1548-13-6 | C8H4F3NO | 187,12 g/mol
4-(trifluormetyl)fenylisocyanat har använts i syntesen av fluorescerande fotoinducerad elektronöverföring (PET ) kemosensorer och 2-etyl-6-[(4-trifluormetylfenylkarbamoyl)hydrazino]-benso[de]iso-kinolin-1,3-dion, en amidourea-baserad sensor för anjoner. Den har också använts vid syntes av 1,8-naftalimidbaserad kolorimetrisk och fluorescerande sensor för anjoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(trifluormetyl)fenylisocyanat har använts vid syntes av fluorescerande fotoinducerad elektronöverföring (PET ) kemosensorer och 2-etyl-6-[(4-trifluormetylfenylkarbamoyl)hydrazino]-benso[de]iso-kinolin-1,3-dion, en amidourea-baserad sensor för anjoner. Den har också använts vid syntes av 1,8-naftalimidbaserad kolorimetrisk och fluorescerande sensor för anjoner.
Löslighet Det hydrolyserar
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, alkoholer, aminer och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1548-13-6
Molekylformel C8H4F3NO
Molekylvikt (g/mol) 187.12
MDL-nummer MFCD00002028
InChI-nyckel QZTWVDCKDWZCLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl isocyanate, 4-trifluoromethyl phenylisocyanate, 4-isocyanatobenzotrifluoride, 4-trifluoromethylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylphenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethyl phenyl ester, 4-trifluoromethyl benzenisocyanate
PubChem CID 73768
IUPAC-namn 1-isocyanato-4-(trifluormetyl)bensen
LEDER FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densitet 1.31
Kokpunkt 91 °C till 94 °C (35 mmHg)
Flampunkt 70 °C (158 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.471
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2285
Beilstein 881041
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Den hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 187.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.