Läs mer
4-(Trifluorometyl)fenylisotiocyanat, 98+%
Produktkod. 11342697
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11342697 5 g 5g
11332697 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11890.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1820.70 SEK
    1548.65 SEK / 5g
    Save 272.05 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1645-65-4 | C8H4F3NS | 203,182 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1645-65-4
Molekylformel C8H4F3NS
Molekylvikt (g/mol) 203.182
MDL-nummer MFCD00039645
InChI-nyckel DQEVDFQAYLIBRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 4-trifluoromethylphenylisothiocyanate, p-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 4-trifluoromethyl phenyl ester, 4-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 137134
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-4-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Smältpunkt 39 °C till 42 °C
Kokpunkt 207 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Stickande lukt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2693553
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 203.19
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.