Läs mer
[4-(trifluormetyl)fenyl]metansulfonylklorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10576504
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10576504 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10120493 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10576504 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07768CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 163295-75-8
Molekylformel C8H6ClF3O2S
Molekylvikt (g/mol) 258.64
MDL-nummer MFCD01631932
InChI-nyckel KKBNUPMMAGEQAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylbenzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl methyl benzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-alpha-toluenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylphenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl-phenyl-methanesulfonyl chloride, alpha-chlorosulphonyl-4-trifluoromethyl toluene
PubChem CID 594332
IUPAC-namn [4-(trifluormetyl)fenyl]metansulfonylklorid
LEDER FC(F)(F)C1=CC=C(CS(Cl)(=O)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 258.65
Procent renhet 95%