Läs mer
[4-(Trifluormetyl)fenyl] Thiourea, TRC
Produktkod. 30455245
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30455245 100 mg
1 options
Produktkod. 30455245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT796425100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [4-(Trifluoromethyl)phenyl] Thiourea
CAS 1736-72-7
Molekylformel C8H7F3N2S
Kvantitet 100 mg
Synonym [4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea, 2-Thio-1-(alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl)urea, 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea, N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
InChI formel InChI=1S/C8H7F3N2S/c9-8(10,11)5-1-3-6(4-2-5)13-7(12)14/h1-4H,(H3,12,13,14)
LEDER NC(=S)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC-namn [4-(trifluorometyl)fenyl] tiourea
Molekylvikt (g/mol) 220.21
Formel vikt 220.0282