Läs mer
4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30967087
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30967087 100 g 100g
30966436 5 g 5g
30958008 10 g 10g
30959147 25 g 25g
30950827 500 g -
30961232 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30967087 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD11562100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
CAS 32857-62-8
Molekylformel C9H7F3O2
MDL-nummer MFCD00004352
Kvantitet 100 g
LEDER C1=C(C=CC(=C1)CC(O)=O)C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 204.15
Procent renhet 98%