Läs mer
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30947076
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30947076 10 g 10g
30944499 500 g 500g
30948661 100 g 100g
30943001 25 g 25g
30931667 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30947076 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1150410g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
CAS 2338-75-2
Molekylformel C9H6F3N
MDL-nummer MFCD00001921
Kvantitet 10 g
LEDER FC(F)(F)C1=CC=C(CC#N)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 185.15
Procent renhet 98%