Läs mer
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile |
| CAS | 2338-75-2 |
| Molekylformel | C9H6F3N |
| MDL-nummer | MFCD00001921 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | FC(F)(F)C1=CC=C(CC#N)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.15 |
| Procent renhet | 98% |