Läs mer
4-(trifluormetyl)fenylacetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10129439 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10129439 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10129439 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435370050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 705-31-7 | C9H5F3 | 170,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
CAS 705-31-7
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 58,0 °C till 60,0 °C (30,0 Torr)
Flampunkt 21 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H5F3
MDL-nummer MFCD01861903
Kvantitet 5 g
Synonym 1-ethynyl-4-trifluoromethyl benzene, 4'-trifluoromethylphenyl acetylene, 4-trifluoromethyl phenylacetylene, 4-ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-ethynylbenzotrifluoride, 4-ethynyl-a,a,a-trifluorotoluene, 4-ethynyl trifluorotoluene, benzene, 1-ethynyl-4-trifluoromethyl, 1-ethynyl-4-trifluoromethyl-benzene, 4-ethynyl-1-trifluoromethyl benzene
InChI-nyckel XTKBMZQCDBHHKY-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C#C
IUPAC-namn 1-etynyl-4-(trifluormetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 170.13
PubChem CID 4348295
Formel vikt 170.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.