Läs mer
4-(trifluormetyl)fenylglyoxalhydrat, 98 %, torrvikt. grund, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11319146
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319146 1 g 1g
11339146 250 mg 250mg
11329146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11319146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20275.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1736-56-7 | C9H5F3O2 | 202.132 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1736-56-7
Molekylformel C9H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 202.132
MDL-nummer MFCD05664098
InChI-nyckel BGOMXTCPIUNFKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxo-2-4-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde, 2-oxo-2-4-trifluoromethyl phenyl ethanal, 2-oxidanylidene-2-4-trifluoromethyl phenyl ethanal, 4-trifluoromethylphenyl oxo acetaldehyde, oxo 4-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde, 1-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-ethanedione
PubChem CID 2783286
IUPAC-namn 2-oxo-2-[4-(trifluormetyl)fenyl]acetaldehyd
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)C=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate
Smältpunkt 83 °C till 85 °C
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Kvantitet 1 g
Beilstein 2261131
Formel vikt 202.13 (Anhydrous)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.