Läs mer
4-(trifluormetyl)fenylglyoxalhydrat, 98 %, torrvikt. grund, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11329146
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329146 5 g 5g
11339146 250 mg 250mg
11319146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11329146 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20275.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1736-56-7 | C9H5F3O2 | 202.132 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1736-56-7
Molekylformel C9H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 202.132
MDL-nummer MFCD05664098
InChI-nyckel BGOMXTCPIUNFKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxo-2-4-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde, 2-oxo-2-4-trifluoromethyl phenyl ethanal, 2-oxidanylidene-2-4-trifluoromethyl phenyl ethanal, 4-trifluoromethylphenyl oxo acetaldehyde, oxo 4-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde, 1-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-ethanedione
PubChem CID 2783286
IUPAC-namn 2-oxo-2-[4-(trifluormetyl)fenyl]acetaldehyd
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)C=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate
Smältpunkt 83 °C till 85 °C
Anteckningar om analysprocent (dry wt.)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2261131
Formel vikt 202.13 (Anhydrous)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.