Läs mer
4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate |
| CAS | 1736-56-7 |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Molekylformel | C9H5F3O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-oxo-2-4-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde, 2-oxo-2-4-trifluoromethyl phenyl ethanal, 2-oxidanylidene-2-4-trifluoromethyl phenyl ethanal, 4-trifluoromethylphenyl oxo acetaldehyde, oxo 4-trifluoromethyl phenyl acetaldehyde, 1-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-ethanedione |
| InChI-nyckel | BGOMXTCPIUNFKR-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC(=CC=C1C(=O)C=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-oxo-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.132 |
| Visa mer |