Läs mer
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine, 96%
Produktkod. 10746085 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10746085 1 g Glass bottle 1g
10516504 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10746085 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397950010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 368-90-1 | C7H7F3N2 | 176.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 368-90-1
Molekylformel C7H7F3N2
Molekylvikt (g/mol) 176.14
MDL-nummer MFCD00042508
InChI-nyckel DBNLGTYGKCMLLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 4-trifluoromethylphenylhydrazine, p-trifluoromethylphenylhydrazine, hydrazine, 4-trifluoromethyl phenyl, p-trifluoromethyl phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl-phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl-phenyl-hydrazine
PubChem CID 136200
IUPAC-namn [4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
LEDER NNC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 59°C to 64°C
Färg Yellow to Brown
Kokpunkt 118°C to 122°C (17.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CF3C6H4NHNH2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 176.14
Procent renhet 96%
Fysisk form Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .