Läs mer
4-(Trifluoromethyl)piperidine, 97%
Produktkod. 15432229
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432229 1 g 1g
15452229 250 mg 250mg
15442229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64840.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 657-36-3 | C6H10F3N | 153.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 657-36-3
Molekylformel C6H10F3N
Molekylvikt (g/mol) 153.15
MDL-nummer MFCD00102068
InChI-nyckel RDRQUUWCJTYHCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl piperidine, 4-trifluoromethyl-piperidine, piperidine, 4-trifluoromethyl, pubchem22645, 4-trifluormethyl-piperidine
PubChem CID 136469
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)piperidin
LEDER FC(F)(F)C1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)piperidine
Färg Färglös
Kvantitet 1 g
Formel vikt 153.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.