Läs mer
4-(Trifluormetyl)piperidinhydroklorid, 97 %
Produktkod. 11308746
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11308746 250 mg 250mg
11398736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19441.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 155849-49-3 | C6H11ClF3N | 189,606 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 155849-49-3
Molekylformel C6H11ClF3N
Molekylvikt (g/mol) 189.606
MDL-nummer MFCD04971993
InChI-nyckel KMUKXPQVPQUCDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl piperidine hydrochloride, 4-trifluoromethyl piperidine hcl, 4-trifluoromethyl piperidinehydrochloride, 4-trifluoromethylpiperidine hydrochloride, 4-trifluoromethyl-piperidine hydrochloride, piperidine, 4-trifluoromethyl-, hydrochloride, 4-trifluoromethyl piperidine, chloride, pubchem10319, 4-trifluoromethyl piperidine, hcl, 4-trifluoromethylpiperidine-hcl salt
PubChem CID 16218160
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)piperidin;hydroklorid
LEDER C1CNCCC1C(F)(F)F.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
Smältpunkt ≥160 °C (dekomposition)
Kvantitet 250 mg
Beilstein 1341222
Formel vikt 189.61
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.