missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(trifluormetyl)pyridin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™

Produktkod. 10516144
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10516144 10 g 10g
10754583 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10516144 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF03857EA
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 175204-80-5
Molekylformel C6H5F3N2
Molekylvikt (g/mol) 162.12
MDL-nummer MFCD00173960
InChI-nyckel DROFUWWORPKKSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 3-amino-4-trifluoromethylpyridine, 4-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 4-trifluoromethyl-3-pyridylamine, pubchem2987, acmc-209e9a, 4-trifluoromethyl-3-pyridinylamine
PubChem CID 2735957
IUPAC-namn 4-(trifluorometyl)pyridin-3-amin
LEDER NC1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensglasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 162.11
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.