Läs mer
4-(trifluormetyl)pyridin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10754583
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10754583 1 g 1g
10516144 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10754583 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF03857DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 175204-80-5
Molekylformel C6H5F3N2
Molekylvikt (g/mol) 162.12
MDL-nummer MFCD00173960
InChI-nyckel DROFUWWORPKKSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 3-amino-4-trifluoromethylpyridine, 4-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 4-trifluoromethyl-3-pyridylamine, pubchem2987, acmc-209e9a, 4-trifluoromethyl-3-pyridinylamine
PubChem CID 2735957
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)pyridin-3-amin
LEDER NC1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 162.11
Procent renhet 97%