Läs mer
4-(trifluormetyl)pyridin-3-karbotioamid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10029591
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10029591 250 mg 250mg
10561893 1 g 1g
10546435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10029591 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB05766CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 158063-54-8
Molekylformel C7H5F3N2S
Molekylvikt (g/mol) 206.186
MDL-nummer MFCD00205806
InChI-nyckel HOPAEPDXFOSQMZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777771
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)pyridin-3-karbotioamid
LEDER C1=CN=CC(=C1C(F)(F)F)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carbothioamide
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-trifluoromethyl pyridine-3-carbothioamide, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarbothioamide, 4-trifluoromethyl nicotinthioamide, 4-trifluoromethyl pyridine-3-thiocarboxamide, maybridge4_004528, 3-pyridinecarbothioamide, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-thionicotinamide, 4-trifluoromethylpyridine-3-thiocarboxamide, 3-pyridinecarbothioamide,4-trifluoromethyl, amino 4-trifluoromethyl 3-pyridyl methane-1-thione
Formel vikt 206.19
Procent renhet 95%