Läs mer
4-(Trifluormetyl)styren, 98 %, stab.
Produktkod. 15460418
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15460418 5 g 5g
15450418 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15460418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53513.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 402-50-6 | C9H7F3 | 172,15 g/mol
4-(trifluormetyl)styren används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 4-(trifluormetyl)styren används som en organisk
kemisk syntesintermediär.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Fukt& ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, baser, värme, ultraviolett strålning och initiatorer av fria radikaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402-50-6
Molekylformel C9H7F3
Molekylvikt (g/mol) 172.15
MDL-nummer MFCD00075539
InChI-nyckel CEWDRCQPGANDRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-trifluoromethyl-4-vinylbenzene, 4-trifluoromethyl styrene, 4-trifluoromethylstyrene, 1-ethenyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-vinylbenzotrifluoride, 1-trifluoromethyl-4-vinyl-benzene, 4-trifluoromethystyrene, p-trifluoromethylstyrene, pubchem15485, acmc-1aivr
PubChem CID 2782798
IUPAC-namn 1-etenyl-4-(trifluormetyl)bensen
LEDER C=CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)styrene
Namnnotering stabiliserad
Densitet 1.165
Kokpunkt 65 °C till 66 °C (40 mmHg)
Flampunkt 42 °C (108 °F)
Brytningsindex 1.466
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1863548
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 172.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.