Läs mer
4-(trifluormetyl)styren, 98+%, stabiliserad med 0,1% 4-tert-butylkatekol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10091204 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10091204 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10091204 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398460010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 402-50-6 | C9H7F3 | 172,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)styrene
Namnnotering Stabiliserad med 0,1 % 4-tert-butylkatechol
CAS 402-50-6
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1650g/mL, 1.165
Kokpunkt 65,8 °C (40,0 mmHg)
Flampunkt 42 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H7F3
Linjär formel CH2CHC6H4CF3
Brytningsindex 1,4650 till 1,4670 (20 °C, 589 nm)
MDL-nummer MFCD00075539
Kvantitet 1 g
Synonym 1-trifluoromethyl-4-vinylbenzene, 4-trifluoromethyl styrene, 4-trifluoromethylstyrene, 1-ethenyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-vinylbenzotrifluoride, 1-trifluoromethyl-4-vinyl-benzene, 4-trifluoromethystyrene, p-trifluoromethylstyrene, pubchem15485, acmc-1aivr
InChI-nyckel CEWDRCQPGANDRS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-etenyl-4-(trifluormetyl)bensen
Stabilisator 0,1 % 4-tert.-Butylkatechol
Molekylvikt (g/mol) 172.15
PubChem CID 2782798
Formel vikt 172.15
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Trifluoromethyl)styrene, stabilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.