Läs mer
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11472028
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472028 1 g 1g
11482028 5 g 5g
11492028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14600.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72505-21-6
Molekylformel C8H6F3NS
Molekylvikt (g/mol) 205.198
MDL-nummer MFCD00051806
InChI-nyckel IPRFNMJROWWFBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl thiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethylthiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide, 4-trifluoromethyl benzothioamide, 4-trifluoromethyl-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl thiobenzamine
PubChem CID 2734823
IUPAC-namn 4-(trifluoromethyl)benzenecarbothioamide
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=S)N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Smältpunkt 135°C to 138°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 4672885
Formel vikt 205.2
Procent renhet 97%