Läs mer
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10587303 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10587303 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10587303 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 374400010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
CAS 72505-21-6
Smältpunkt 136°C to 137°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H6F3NS
Linjär formel CF3C6H4CSNH2
Kvantitet 1 g
Synonym 4-trifluoromethyl thiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethylthiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide, 4-trifluoromethyl benzothioamide, 4-trifluoromethyl-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl thiobenzamine
InChI-nyckel IPRFNMJROWWFBH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=S)N)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-(trifluoromethyl)benzenecarbothioamide
Molekylvikt (g/mol) 205.2
PubChem CID 2734823
Formel vikt 205.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.