Läs mer
4-(Trifluormetyl)tiobenzamid, TRC
Produktkod. 30456333
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30456333 1 g
1 options
Produktkod. 30456333 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8964051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
CAS 72505-21-6
Molekylformel C8H6F3NS
Kvantitet 1 g
Synonym M330955
InChI formel InChI=1S/C8H6F3NS/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13)
LEDER NC(=S)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)bensenkarbothioamid
Molekylvikt (g/mol) 205.2
Formel vikt 205.0173