Läs mer
4-(Trifluormetyl)tiobenzamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide |
| CAS | 72505-21-6 |
| Molekylformel | C8H6F3NS |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | M330955 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6F3NS/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13) |
| LEDER | NC(=S)c1ccc(cc1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-(trifluormetyl)bensenkarbothioamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.2 |
| Formel vikt | 205.0173 |