Läs mer
4-(Trifluoromethyl)thiophenol, 97%
Produktkod. 11410673
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410673 5 g 5g
11400673 1 g 1g
11420673 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410673 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12725.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 825-83-2 | C7H5F3S | 178.172 g/mol
4-(Trifluoromethyl)tiofenol används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4-(Trifluoromethyl)tiofenol används som en viktig
råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 825-83-2
Molekylformel C7H5F3S
Molekylvikt (g/mol) 178.172
MDL-nummer MFCD00042320
InChI-nyckel WCMLRSZJUIKVCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl thiophenol, 4-trifluoromethyl benzenethiol, 4-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 4-trifluoromethylthiophenol, 4-mercaptobenzotrifluoride, benzenethiol, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl t, acmc-20amtl, pubchem6864
PubChem CID 136653
IUPAC-namn 4-(trifluormetyl)bensentiol
LEDER C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)thiophenol
Densitet 1.3
Kokpunkt 66°C to 68°C (15 mmHg)
Odör Stench
Brytningsindex 1.492
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2045665
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 178.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.