Läs mer
4-Trifluoromethylnicotinamide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312713
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312713 1 ml
1 options
Produktkod. 30312713 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17845700AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
CAS 158062-71-6
Analyt- eller komponentnamn 4-(Trifluoromethyl)nicotinamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H5 F3 N2 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C7H5F3N2O/c8-7(9,10)5-1-2-12-3-4(5)6(11)13/h1-3H,(H2,11,13)
LEDER NC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 190.12
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 190.0354 g/mol