Läs mer
4-trifluormetylfenylboronsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10304012 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10304012 500 mg Glasflaska 500mg
10360144 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10304012 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 359765000
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128796-39-4
Molekylformel C7H6BF3O2
Molekylvikt (g/mol) 189.93
MDL-nummer MFCD00151855
InChI-nyckel ALMFIOZYDASRRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-trifluoromethylphenyl boronic acid, 4-trifluoromethyl phenyl boranediol, 4-boronobenzotrifluoride, p-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-trifluoromethylphenyl-boronic acid
PubChem CID 2734389
IUPAC-namn [4-(trifluormetyl)fenyl]borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Trifluoromethylphenylboronic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 245.0°C to 250.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 189.93
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Trifluoromethylphenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.