Läs mer
4-(trifluormetylsulfonyl)fenylättiksyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10473130
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10473130 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10473130 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00238DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethylsulfony)phenylacetic acid
CAS 1099597-82-6
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H7F3O4S
Kvantitet 1 g
Synonym 4-trifluoromethylsulfony phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethyl sulfonyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethanesulfonylphenyl acetic acid, 4-trifluoromethanesulfonyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethylsulfonyl phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethylsulfonyl phenyl acetic acid
InChI-nyckel FIEUCHICQSJBAU-UHFFFAOYSA-N
Molekylvikt (g/mol) 268.21
PubChem CID 40427164
Formel vikt 268.21
Procent renhet 97%