Läs mer
4-(Trifluorometylsulfonyl)benzonitril, 97+%
Produktkod. 11439957
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439957 1 g 1g
11449957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22907.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 312-21-0 | C8H4F3NO2S | 235,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 312-21-0
Molekylformel C8H4F3NO2S
Molekylvikt (g/mol) 235.18
MDL-nummer MFCD01631631
InChI-nyckel UHCGSMMNICMDIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylsulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethyl sulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethanesulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethanesulfonylbenzonitrile, 4-trifluoromethyl sulfonyl benzenecarbonitrile, acmc-1clj3, 4-trifluoromethanesulphonylbenzonitrile, 4-trifluoromethylsulfonyl benzonitril
PubChem CID 2777824
IUPAC-namn 4-(trifluormetylsulfonyl)bensonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1C#N)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethylsulfonyl)benzonitrile
Smältpunkt 87°C to 92°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 235.18
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.