missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Trifluoromethylsulfonyl)benzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Trifluoromethylsulfonyl)benzyl Alcohol |
| CAS | 219872-98-7 |
| Molekylformel | C8 H7 F3 O3 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7F3O3S/c9-8(10,11)15(13,14)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4,12H,5H2 |
| LEDER | OCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | [4-(trifluoromethylsulfonyl)phenyl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.2 |
| Formel vikt | 240.0068 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?