Läs mer
4-(Trifluormetylsulfonyl)fenyleddiksyra, 98 %
Produktkod. 15475007
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475007 1 g 1g
15485007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32295.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
CAS: 1099597-82-6 | C9H7F3O4S | 268,206 g/mol
4-(trifluormetylsulfonyl)fenylättiksyra, används som en primär och sekundär mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-(trifluormetylsulfonyl)fenylättiksyra, används som primär och sekundär mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i
vatten, löslig i organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1099597-82-6
Molekylformel C9H7F3O4S
Molekylvikt (g/mol) 268.206
MDL-nummer MFCD04973012
InChI-nyckel FIEUCHICQSJBAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylsulfony phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethyl sulfonyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethanesulfonylphenyl acetic acid, 4-trifluoromethylsulfonyl phenylacetic acid, 4-trifluoromethanesulfonyl phenyl acetic acid
PubChem CID 40427164
IUPAC-namn 2-[4-(trifluormetylsulfonyl)fenyl]ättiksyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethylsulfonyl)phenylacetic acid
Smältpunkt 125 °C till 128 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water,soluble in organic solvents.
Formel vikt 268.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.