Läs mer
4-(Trifluoromethylthio)aniline, 95%, ACROS Organics™
Produktkod. 10129282 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10129282 1 g Glass bottle 1g
10732284 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10129282 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 371940010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemical Identifiers
CAS 372-16-7
Molekylformel C7H6F3NS
Molekylvikt (g/mol) 193.19
MDL-nummer MFCD00040926
InChI-nyckel OHHHTUXVBNGOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylthio aniline, 4-trifluoromethyl thio aniline, 4-trifluoromethyl sulfanyl aniline, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulfide, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulphide, 4-trifluoromethylsulfanyl aniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl thio, 4-trifluoromethylthio phenylamine
PubChem CID 123054
IUPAC-namn 4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]aniline
LEDER NC1=CC=C(SC(F)(F)F)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethylthio)aniline
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.3510g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589nm)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 193.19
Procent renhet ≥94%
Fysisk form Liquid