Läs mer
4-(Trifluormetyltio)anilin, 98 %
Produktkod. 11372877
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372877 25 g 25g
11352877 1 g 1g
11362877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11372877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16067.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 372-16-7 | C7H6F3NS | 193,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 372-16-7
Molekylformel C7H6F3NS
Molekylvikt (g/mol) 193.19
MDL-nummer MFCD00040926
InChI-nyckel OHHHTUXVBNGOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylthio aniline, 4-trifluoromethyl thio aniline, 4-trifluoromethyl sulfanyl aniline, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulfide, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulphide, 4-trifluoromethylsulfanyl aniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl thio, 4-trifluoromethylthio phenylamine
PubChem CID 123054
LEDER NC1=CC=C(SC(F)(F)F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethylthio)aniline
Densitet 1.344
Kokpunkt 103 °C (11 mmHg)
Flampunkt 106 °C (222 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.528
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2208859
IUPAC-namn 4-(trifluormetylsulfanyl)anilin
Formel vikt 193.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.