Läs mer
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde, 90+%
Produktkod. 11469826
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469826 1 g 1g
11479826 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469826 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20313.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4021-50-5 | C8H5F3OS | 206.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4021-50-5
Molekylformel C8H5F3OS
Molekylvikt (g/mol) 206.18
MDL-nummer MFCD00129191
InChI-nyckel OPAXHVNZGUGCKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylthio benzaldehyde, 4-trifluoromethyl thio benzaldehyde, 4-trifluoromethyl sulfanyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethyl thio, acmc-1agrc, ksc582m6p, 4-trifluomethylthio benzoldehyde, rarechem gt hw 0381
PubChem CID 2777846
IUPAC-namn 4-(trifluormetylsulfanyl)bensaldehyd
LEDER FC(F)(F)SC1=CC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Smältpunkt 29°C to 31°C
Densitet 1.31
Kokpunkt 219°C
Flampunkt 96°C (204°F)
Odör Stench
Brytningsindex 1.511
Kvantitet 1 g
Beilstein 2328411
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 206.19
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.