Läs mer
4-(trifluormetyltio)bensylalkohol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11426946
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426946 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11426946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24026.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
CAS 56456-52-1
Smältpunkt 49°C to 54°C
Molekylformel C8H7F3OS
MDL-nummer MFCD00236342
Kvantitet 1 g
Beilstein 8616292
Synonym 4-trifluoromethylthio benzyl alcohol, 4-trifluoromethyl thio phenyl methanol, 4-trifluoromethylsulfanyl phenyl methanol, 4-trifluoromethyl sulfanyl phenyl methanol, 4-trifluoromethylthiobenzyl alcohol, 4-trifluoromethylthio benzylalcohol, 4-trifluoromethylsulfanyl-phenyl-methanol, 4-trifluoromethylthio phenyl methanol, 4-trifluoromethylthio phenyl methan-1-ol
InChI-nyckel KCWQNXIWNNTUIJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1CO)SC(F)(F)F
IUPAC-namn [4-(trifluormetylsulfanyl)fenyl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 208.198
PubChem CID 2777870
Formel vikt 208.2
Procent renhet 97%