missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Trifluoromethylthio)benzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Trifluoromethylthio)benzyl Alcohol |
| CAS | 56456-52-1 |
| Molekylformel | C8 H7 F3 O S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7F3OS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4,12H,5H2 |
| LEDER | OCc1ccc(SC(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC-namn | [4-(trifluoromethylsulfanyl)phenyl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.2 |
| Formel vikt | 208.017 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?