missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(Trifluoromethylthio)benzylamine, 95%, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 15434117
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434117 5 g 5g
15424117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15434117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31515.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 128273-56-3 | Molecular Formula: C8H8F3NS | Molecular Weight: 207.214 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 128273-56-3
Molekylformel C8H8F3NS
Molekylvikt (g/mol) 207.214
MDL-nummer MFCD00190129
InChI-nyckel LACURGWEZCFLBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylthio benzylamine, 4-trifluoromethyl thio phenyl methanamine, 4-trifluoromethylsulfanyl phenyl methanamine, 4-trifluoromethyl sulfanyl phenyl methanamine, 1-4-trifluoromethyl thio phenyl methanamine, 1-4-trifluoromethyl sulfanyl phenyl methanamine, acmc-1chvc, rarechem al bw 0450, 4-trifluomethylthio benzylamine
PubChem CID 2777875
IUPAC-namn [4-(trifluoromethylsulfanyl)phenyl]methanamine
LEDER C1=CC(=CC=C1CN)SC(F)(F)F

Spécification

Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Densitet 1.31
Kokpunkt 224°C to 225°C
Flampunkt 80°C (176°F)
Brytningsindex 1.504
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 207.21
Procent renhet 95%

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.