Läs mer
4-(Trifluormetyltio)fenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Trifluoromethylthio)phenol |
| CAS | 461-84-7 |
| Molekylformel | C7H5OF3S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-[(Trifluoromethyl)thio]phenol (ACI), Phenol','p-[(trifluoromethyl)thio]- (7CI','8CI), 4-Trifluoromethylmercaptophenol, 4-Trifluoromethylsulfanylphenol, p-[(Trifluoromethyl)thio]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F3OS/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4,11H |
| LEDER | FC(F)(F)SC1=CC=C(O)C=C1 |
| IUPAC-namn | 4-((trifluormetyl)tio)fenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.17 |
| Formel vikt | 194 |