Läs mer
4-(Trifluormetyltio)fenyleddiksyra, 98 %
Produktkod. 15490119
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490119 1 g 1g
15410129 250 mg 250mg
15400129 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490119 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63432.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 243977-23-3 | C9H7F3O2S | 236,208 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 243977-23-3
Molekylformel C9H7F3O2S
Molekylvikt (g/mol) 236.208
MDL-nummer MFCD00236351
InChI-nyckel BFDKCZMYQOSTJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylthio phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethyl thio phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-trifluoromethyl thio, 4-trifluoromethylsulfanyl-phenyl-acetic acid, 2-4-trifluoromethylthio phenyl acetic acid, 4-trifluoromethyl sulfanyl phenyl acetic acid, pubchem7296, acmc-1chv0
PubChem CID 2777902
IUPAC-namn 2-[4-(trifluormetylsulfanyl)fenyl]ättiksyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)SC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 236.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.