missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Trifluoromethylumbelliferyl Alpha-D-N-Acetylneuraminate Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Trifluoromethylumbelliferyl alpha-D-N-Acetylneuraminate Methyl Ester |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Trifluoromethylumbelliferyl alpha-D-N-Acetylneuraminate Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22H24F3NO11 |
| Synonym | N-Acetyl-2-O-[2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2H-1-benzopyran-7-yl]-α-neuraminic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24F3NO11/c1-9(28)26-17-13(29)7-21(20(33)34-2,37-19(17)18(32)14(30)8-27)36-10-3-4-11-12(22(23,24)25)6-16(31)35-15(11)5-10/h3-6,13-14,17-19,27,29-30,32H,7-8H2,1-2H3,(H,26,28)/t13-,14+,17+,18+,19+,21+/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1[C@H](NC(C)=O)[C@@H](O)C[C@](OC2=CC=C(C(C(F)(F)F)=CC(O3)=O)C3=C2)(C(OC)=O)O1 |
| IUPAC-namn | methyl (2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-4-hydroxy-2-((2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-7-yl)oxy)-6-((1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?