Läs mer
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 98%
Produktkod. 15400138
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400138 25 g 25g
15490128 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15400138 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53376.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2117-12-6 | C7H14OSi | 142.27 g/mol
4-Trimetylsilyl-3-butyn-1-ol används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Trimetylsilyl-3-butyn-1-ol används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2117-12-6
MDL-nummer MFCD00190217
Specifikationer
Kokpunkt 97°C to 98°C (24mmHg)
Kemiskt namn eller material 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
Kvantitet 25 g
Molekylformel C10H8N2S2
Linjär formel HOCH2CH2C≡CSi(CH3)3
UN-nummer UN1993
Flampunkt 60°C (140°F)
Synonym 2,2'-dithiodipyridine, 2,2'-dipyridyl disulfide, 1,2-di pyridin-2-yl disulfane, aldrithiol-2, 2,2'-dipyridyldisulfide, aldrithiol 2, bis 2-pyridyl disulfide, 2-pyridin-2-yldisulfanyl pyridine, 2-dipyridyl disulfide, 2-pyridinyl disulfide
InChI-nyckel HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=NC(=C1)SSC2=CC=CC=N2
IUPAC-namn 2-(pyridin-2-yldisulfanyl)pyridin
Molekylvikt (g/mol) 220.31
PubChem CID 65093
Formel vikt 142.27
Procent renhet 98%
Densitet 0.854
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.