Läs mer
4-trimetylsilyl-3-butyn-1-ol, 98 %
Produktkod. 10065463 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10065463 5 g Glasflaska 5g
13498528 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10065463 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 381320050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 2117-12-6 | C7H14OSi | 142,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2117-12-6
Molekylformel C7H14OSi
Molekylvikt (g/mol) 142.27
MDL-nummer MFCD00190217
InChI-nyckel VSTMVAFCUIGHQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-1-ol, 3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl, 4-trimethylsilyl-3-butyne-1-ol, 1-trimethylsilyl-1-butyn-4-ol, 3-butyn-1-ol,4-trimethylsilyl
PubChem CID 2760827
IUPAC-namn 4-trimetylsilylbut-3-yn-1-ol
LEDER C[Si](C)(C)C#CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Svart-brun till grå
Densitet 0.8540g/mL, 0.854
Kokpunkt 97,0 °C till 98,0 °C (24,0 mmHg)
Flampunkt 60 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3SiC≡C(CH2)2OH
Brytningsindex 1,4540 till 1,4560 (20 °C, 589 nm)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 142.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.